Drukuj
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)carbamate, N-Boc-4-aminobutanol, 4-(Boc-amino)-1-butanol, N-(4-Hydroxybutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(4-Hydroxybutyl)carbamate
434210010 434210050
ACRO434210010EA 412 PLN
ACRO434210010 ACRO434210050
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Formuła: C₉H₁₉NO₃
MW: 189.26 g/mol
Temp. topnienia: 37…40 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01861334
Numer CAS: 75178-87-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %