Drukuj
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Metol, Siarczan(VI) bis(4-hydroksy-N-metyloanilinium)
434441000 434445000
ACRO434441000EA 392 PLN
ACRO434441000 ACRO434445000
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formuła: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Temp. Wrzenia: 227 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013140
Numer CAS: 55-55-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder (Discolors in air)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration 99.0 to 101.5 %
Suitability (for determ. of phosphate) Passes test