Drukuj
azotan (V) potasu 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
434430010 434430025 434430100
ACRO434430010EA 275 PLN
ACRO434430010 ACRO434430025 ACRO434430100
azotan (V) potasu 99%, extra_pure
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 400 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 334 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder, crystals and chunks
Titration after Ion exchange 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)