Drukuj
2-Bromo-5-methylthiophene 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Stabilizacja: Stabilised with copper and sodium hydrogen carbonate (0,1:0,4)%
434200010 434200050
ACRO434200010EA 188 PLN
ACRO434200010 ACRO434200050
2-Bromo-5-methylthiophene 95% stabilised
2-Bromo-5-methylthiophene
Formuła: C₅H₅BrS
Temp. Wrzenia: 65 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00130103
Numer CAS: 765-58-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3