Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ytterbium (III) triflate
434050010
434050050
ACRO434050010EA
249
PLN
ACRO434050010
ACRO434050050
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła:
C₃F₉O₉S₃Yb Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06200261 Numer CAS: 54761-04-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 26.8 to 29.0 % (Yb) |
Total conc. of imp.as REO | ≤1000 ppm |