Drukuj
Toluen-D8 99.5 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen-D8
434001000.EA 3590 PLN
434001000.
Toluen-D8 99.5 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Toluen-D8
Formuła: C₆D₅CD₃
MW: 100,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044638
Numer CAS: 2037-26-5
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤50 ppm
D-Enrichment ≥99.4 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure