Drukuj
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
433930010 433930050
ACRO433930010EA 287 PLN
ACRO433930010 ACRO433930050
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₉H₁₈BBrO₂
Temp. Wrzenia: 61…64 °C (,4 mmHg)
Gęstość: 1,177 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10567053
Numer CAS: 124215-44-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %