Drukuj
Kwas 4-Nitrofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
433890010 433890050
ACRO433890010EA 351 PLN
ACRO433890010 ACRO433890050
Kwas 4-Nitrofenyloboronowy 97%
Kwas 4-Nitrofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BNO₄
Temp. topnienia: 270…271 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00161360
Numer CAS: 24067-17-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %