Drukuj
1-Chlorobutan, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: n-Butyl Chloride
433820010 433821000
433820010.EA 603 PLN
433820010. 433821000.
1-Chlorobutan, anhydrous 99.5%, AcroSeal®
1-Chlorobutan
Formuła: CH₃(CH₂)₃Cl
MW: 92.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 77…78 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001009
Numer CAS: 109-69-3
Jednostka: 1127
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %