Drukuj
Glikol etylenowy, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Etanodiol
433811000 433810010
433811000.EA 374 PLN
433811000. 433810010.
Glikol etylenowy, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Glikol etylenowy
Formuła: HOCH₂CH₂OH
MW: 62.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 196…198 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1.113 g/cm³
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002885
Numer CAS: 107-21-1
Klasyfikacja Merck : 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.75 %