Drukuj
Etylobenzen, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fenyloetan
433800010 433801000
433800010.EA 1010 PLN
433800010. 433801000.
Etylobenzen, anhydrous 99.8%, AcroSeal®
Etylobenzen
Formuła: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 136 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011647
Numer CAS: 100-41-4
Jednostka: 1175
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable