Drukuj
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
433790010 433790050
ACRO433790010EA 430 PLN
ACRO433790010 ACRO433790050
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₃H₁₆BNO₂
Temp. topnienia: 80…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03789262
Numer CAS: 214360-46-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥96.0 %