Drukuj
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 0.5M in methylene chloride, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium, Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran adduct, Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium(III)
433661000 433668000
433661000.EA 552 PLN
433661000. 433668000.
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 0.5M in methylene chloride, AcroSeal®
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Formuła: VCl₃·3C₄H₈O
MW: 373.62 g/mol
Gęstość: 1.312 g/cm³
Temp. Zapłonu: –8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29050135
Numer CAS: 19559-06-9
Jednostka: 1593
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light red to dark red Solution
Titration Argentometric 0.40 to 0.60 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm