Drukuj
Kwas 2,4,6-trifluorofenyloboronowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
433590010 433590050
ACRO433590010EA 202 PLN
ACRO433590010 ACRO433590050
Kwas 2,4,6-trifluorofenyloboronowy 95%
Kwas 2,4,6-trifluorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₄BF₃O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863169
Numer CAS: 182482-25-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %