Drukuj
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
433511000 433518000
433511000.EA 779 PLN
433511000. 433518000.
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF, AcroSeal®
Tetrabutylammonium fluoride
Formuła: C₁₆H₃₆FN
Gęstość: 0,887 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011747
Numer CAS: 429-41-4
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M