Drukuj
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Amino-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
433470010 433470050
ACRO433470010EA 866 PLN
ACRO433470010 ACRO433470050
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one 90%
6-Amino-3-methyl-3H-benzooxazol-2-one
Formuła: C₈H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 148…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07801206
Numer CAS: 99584-10-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 152 °C
HPLC ≥88.0 %