Drukuj
3-(Dimethylamino)acrolein 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
433320050 433320250
ACRO433320050EA 328 PLN
ACRO433320050 ACRO433320250
3-(Dimethylamino)acrolein 90%
3-(Dimethylamino)acrolein
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 270…273 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,77 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006999
Numer CAS: 927-63-9
Jednostka: 3267
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.5 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20°C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25°C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test