Drukuj
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-6-morpholinopyridazine
433270010 433270050
ACRO433270010EA 814 PLN
ACRO433270010 ACRO433270050
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine
Formuła: C₈H₁₂N₄O
Temp. topnienia: 181…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09743734
Numer CAS: 66346-91-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %