Sól sodowa siarczanu dekstranu, M.W. ∼ 500,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dextran sulphate sodium from Dextran
433240050
433240250
433241000
ACRO433240050EA
347
PLN
ACRO433240050
ACRO433240250
ACRO433241000
Sól sodowa siarczanu dekstranu, M.W. ∼ 500,000
Sól sodowa siarczanu dekstranu
Formuła:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00081551 Numer CAS: 9011-18-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Loss on drying | ≤10 % |
Sulfated ash | 40 % to 50 % |
Solubility | (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow |
Molecular weight | ≥500000 |
pH | 5 to 7.5 (1 % in water) |
Specific optical rotation | +75° to +105° (20°C, 589 nm) (c=6, water) |
Specific viscosity | 0.10 to 0.70 (1.0M in NaCl, 25°C) |
Sulfur (S) | 17 to 20 % |