Drukuj
2-Metoksybenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
433160050 433160250
ACRO433160050EA 223 PLN
ACRO433160050 ACRO433160250
2-Metoksybenzonitryl 99%
2-Metoksybenzonitryl
Formuła: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 256 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 21…22 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001783
Numer CAS: 6609-56-9
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %