Drukuj
Ethyltrimethoxysilane 97%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
433080010 433081000
433080010.EA 995 PLN
433080010. 433081000.
Ethyltrimethoxysilane 97%, AcroSeal®
Ethyltrimethoxysilane
Formuła: C₅H₁₄O₃Si
Temp. Wrzenia: 123…124 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051541
Numer CAS: 5314-55-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %