Drukuj
1-Heksanol, bezwodny 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
433860010 433861000
433860010.EA 1150 PLN
433860010. 433861000.
1-Heksanol, bezwodny 99%, AcroSeal®
1-Heksanol
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 156…157 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 0,8136 g/cm³
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002982
Numer CAS: 111-27-3
Jednostka: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %