Drukuj
1H-Tetrazole 3 - 4% (w/w) in acetonitrile, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
432990010 432991000
432990010.EA 4450 PLN
432990010. 432991000.
1H-Tetrazole 3 - 4% (w/w) in acetonitrile, AcroSeal®
1H-Tetrazole
Formuła: CH₂N₄
Temp. Wrzenia: 77 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005247
Numer CAS: 288-94-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Water ≤0.3 %
Strength 3.0 to 4.0 % (wt)
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %