Drukuj
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate
432980010 432980050
ACRO432980010EA 948 PLN
ACRO432980010 ACRO432980050
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate 97%
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16660968
Numer CAS: 1093860-48-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 89 °C
GC ≥96.0 %
UV at 230 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.18 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test