Drukuj
Kwas metanosulfonowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
432970010 432970050
ACRO432970010EA 866 PLN
ACRO432970010 ACRO432970050
Kwas metanosulfonowy 98%
Kwas metanosulfonowy
Formuła: CH₃SO₃H
Temp. Wrzenia: 167 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 19 °C
Gęstość: 1,481 g/cm³
Temp. Zapłonu: 189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007518
Numer CAS: 75-75-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test