Drukuj
Sodium (para)periodate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trisodium dihydrogenorthoperiodate, Sodium dihydroperiodate
432851000 432855000
ACRO432851000EA 397 PLN
ACRO432851000 ACRO432855000
Sodium (para)periodate 98%
Sodium (para)periodate
Formuła: H₂INa₃O₆
MW: 293.89 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036146
Numer CAS: 13940-38-0
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %