Drukuj
5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
432760010 432760050
ACRO432760010EA 203 PLN
ACRO432760010 ACRO432760050
5-Amino-2-methylbenzothiazole 95%
5-Amino-2-methylbenzothiazole
Formuła: C₈H₈N₂S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00226291
Numer CAS: 13382-43-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥94.0 %