Drukuj
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
432720010 432720050
ACRO432720010EA 1130 PLN
ACRO432720010 ACRO432720050
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formuła: C₇H₅N₃O₂
Temp. topnienia: 222…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09414725
Numer CAS: 1086375-50-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %