Drukuj
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
432700050 432700250
ACRO432700050EA 549 PLN
ACRO432700050 ACRO432700250
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Formuła: C₈H₁₀BrN₃O
Temp. topnienia: 91…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00483251
Numer CAS: 84539-22-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 93 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20 °C, 589 nm) (c=4, methanol)