Drukuj
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
432530100 432530050
ACRO432530100EA 2440 PLN
ACRO432530100 ACRO432530050
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formuła: C₈H₇BrF₂
Temp. Wrzenia: 80…82 °C (10Torr)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11110333
Numer CAS: 1000994-95-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Density 1.76 to 1.80 g/ml (25°C)
Additional info dielectric strength: ≥35 kV
Viscosity 0.7 to 0.9 cSt (at 25°C)