Drukuj
2-Amino-4-fenylotiazol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
432490010 432490050
ACRO432490010EA 269 PLN
ACRO432490010 ACRO432490050
2-Amino-4-fenylotiazol 97%
2-Amino-4-fenylotiazol
Formuła: C₉H₈N₂S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039680
Numer CAS: 2010-06-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %