Drukuj
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
432460010 432460050
ACRO432460010EA 743 PLN
ACRO432460010 ACRO432460050
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formuła: C₁₁H₁₆N₂O
Temp. topnienia: 91…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10686817
Numer CAS: 581-00-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test