Drukuj
5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
432580050 432580250
ACRO432580050EA 691 PLN
ACRO432580050 ACRO432580250
5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formuła: C₅H₄FNO
MW: 113.09 g/mol
Temp. topnienia: 152…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092918
Numer CAS: 51173-05-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥96.0 %