Drukuj
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
432410010 432410050
ACRO432410010EA 234 PLN
ACRO432410010 ACRO432410050
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formuła: C₁₀H₉NO₂S
Temp. topnienia: 109…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00206744
Numer CAS: 35212-85-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
HPLC ≥96.0 %