Drukuj
Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
432220100 432220500
ACRO432220100EA 307 PLN
ACRO432220100 ACRO432220500
Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Formuła: C₇H₁₄Cl₂Si
Temp. Wrzenia: 202 °C
Gęstość: 1,095 g/cm³
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046333
Numer CAS: 5578-42-7
Jednostka: 2987
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %