Drukuj
4-Bromo-2-pyridone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
432090010 432090050
ACRO432090010EA 901 PLN
ACRO432090010 ACRO432090050
4-Bromo-2-pyridone 97%
4-Bromo-2-pyridone
Formuła: C₅H₄BrNO
Temp. topnienia: 203…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234041
Numer CAS: 36953-37-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %