Drukuj
Tetrabutylammonium chloride xhydrate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrabutyl ammonium chloride xhydrate, Tetra-n-butylammonium chloride hydrate, Tetrabutylammonium chloride hydrate, TBAC
432060050 432060250 432061000
432060050.EA 147 PLN
432060050. 432060250. 432061000.
Tetrabutylammonium chloride xhydrate 96%
Tetrabutylammonium chloride xhydrate
Formuła: C₁₆H₃₆ClN·xH₂O
MW: 277.92 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011635
Numer CAS: 37451-68-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95.0 % (On dried substance)
Water ≤10.0 % (K.F.)