Drukuj
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) mixture of isomers 90% (mixture of isomers), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
431790010 431791000
431790010.EA 1340 PLN
431790010. 431791000.
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) mixture of isomers 90% (mixture of isomers), AcroSeal®
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers)
Formuła: C₁₅H₂₂N₂O₂
Temp. Wrzenia: 112…114 °C (1010hPa)
Temp. topnienia: 19…23 °C
Gęstość: 1,066 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015405
Numer CAS: 5124-30-1
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT