Drukuj
1,3-Dioksolan, anhydrous 99.8% stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: 75 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
431560010 431561000
431560010.EA 1160 PLN
431560010. 431561000.
1,3-Dioksolan, anhydrous 99.8% stabilised, AcroSeal®
1,3-Dioksolan
Formuła: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 74…75 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003207
Numer CAS: 646-06-0
Jednostka: 1166
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 75 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.0005 %