Drukuj
oxolinic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
431510050 431510250
ACRO431510050EA 408 PLN
ACRO431510050 ACRO431510250
oxolinic acid 98%
oxolinic acid
Formuła: C₁₃H₁₁NO₅
MW: 261.233 g/mol
Temp. topnienia: 314…316 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00056775
Numer CAS: 14698-29-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 311 to 314 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %