Drukuj
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
431500050 431500250
ACRO431500050EA 477 PLN
ACRO431500050 ACRO431500250
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Formuła: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…135 °C (.5 mmHg)
Gęstość: 1.046 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01763998
Numer CAS: 142851-03-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %