Drukuj
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (E)-(4-Chlorostyryl)boronic acid
431340010 431340100
ACRO431340010EA 662 PLN
ACRO431340010 ACRO431340100
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid 97%
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
Formuła: C₈H₈BClO₂
Temp. topnienia: 133…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093767
Numer CAS: 154230-29-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
pH 5.5 to 6.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %