Drukuj
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
431270050 431270250
ACRO431270050EA 337 PLN
ACRO431270050 ACRO431270250
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Formuła: C₂₂H₂₅NO₄S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037130
Numer CAS: 67436-13-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -21.0° to -23.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, DMF)