Drukuj
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl-, 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylicacid, 5-Bromo-1-methylindole-3-carboxylic acid
431170010 431170050
ACRO431170010EA 1060 PLN
ACRO431170010 ACRO431170050
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14706162
Numer CAS: 400071-95-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT