Drukuj
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
432400010 432400050
ACRO432400010EA 779 PLN
ACRO432400010 ACRO432400050
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formuła: C₁₀H₉NO₃
Temp. topnienia: 67…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07774245
Numer CAS: 136663-21-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
HPLC ≥96.0 %