Drukuj
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
431150010 431150050
ACRO431150010EA 1110 PLN
ACRO431150010 ACRO431150050
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
Formuła: C₈H₅NOS
Temp. topnienia: 92…93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03086101
Numer CAS: 19989-67-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
HPLC ≥96.0 %