Drukuj
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, 6-Chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester
431110010 431110050
ACRO431110010EA 936 PLN
ACRO431110010 ACRO431110050
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Formuła: C₇H₇ClN₂O₂
Temp. topnienia: 149…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09908168
Numer CAS: 75680-92-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
HPLC ≥94.0 %