Drukuj
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, alpha, alpha-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
431060010 431060050
ACRO431060010EA 773 PLN
ACRO431060010 ACRO431060050
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formuła: C₉H₁₂FN
MW: 153.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 40 °C (7mbar)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07777176
Numer CAS: 17797-10-3
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %