Drukuj
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Indazole-6-carbaldehyde, 6-Formylindazole, INDAZOLE-6-CARBOXALDEHYDE, 6-Formyl-1H-indazole
431040050 431040010
ACRO431040050EA 1330 PLN
ACRO431040050 ACRO431040010
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formuła: C₈H₆N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738282
Numer CAS: 669050-69-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %