Drukuj
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
431030010 431030050
ACRO431030010EA 1370 PLN
ACRO431030010 ACRO431030050
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₈H₆N₂O
Temp. topnienia: 166…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738279
Numer CAS: 669050-70-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)